Learn More
Des[3-acetil-5-(2-dimetilamino)etil] diltiazem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one |
| CAS | 42399-49-5 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S)-3-hidroxi-2-(4-metoxifenil)-3,5-dihidro-2H-1,5-benzotiazepin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 301.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0773 |