Learn More
Des [3-(1-Dimetilamino)etilo] 3-Acetil Rivastigmina, TRC
Código de producto. 30358389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358389 100 mg 100 miligramos
30354299 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855300-09-3
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate, Des-[3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetylrivastigmine, Rivastigmine Related Compound D (USP), Rivastigmine Tartrate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC (3-acetilfenilo) N-etil-N-metilcarbamato
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1052