Learn More
Digitoxina Des-(2-Metil-6-tetrahidro-pirano-3,4-diol), TRC
Código de producto. 30388707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388707 2.5 mg 2.50 miligramo
30382639 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4459542.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16479-50-8
Fórmula molecular C35H54O10
Peso molecular (g/mol) 634.81
Sinónimo (3β,5β)-3-[[2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-14-hydroxy-Card-20(22)-enolide, 3β,14-Dihydroxy-, didigitoxoside 5β-Card-20(22)-enolide, 3β-[[2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-14-hydroxy-5β-Card-20(22)-enolide, Digitoxigenin di(digitoxoside), (3β,5β)-3-[[2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-β-D-ribo-hexopyranosyl]oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, β-Digitoxigenin-3 2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)-D-ribo-Hexopyranoside
SMILES C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@H](O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC[C@@H]5[C@@H]4CC[C@]6(C)[C@H](CC[C@]56O)C7=CC(=O)OC7)C3)O[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des-(2-Methyl-6-tetrahydro-pyran-3,4-diol) Digitoxin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H54O10/c1-18-31(39)26(36)15-30(42-18)45-32-19(2)43-29(16-27(32)37)44-22-7-10-33(3)21(14-22)5-6-25-24(33)8-11-34(4)23(9-12-35(25,34)40)20-13-28(38)41-17-20/h13,18-19,21-27,29-32,36-37,39-40H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18-,19-,21-,22+,23-,24+,25-,26+,27+,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1