Learn More
Des-2-metil-2-hidroximetil Metalaxy, TRC
Código de producto. 30478289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478289 100 mg 100 miligramos
30476229 250 mg 250 miligramos
30468609 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM881235100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85933-49-9
Fórmula molecular C15 H21 N O5
Peso molecular (g/mol) 295.33
Sinónimo Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester, DL-Alanine, N-[2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]-N-(methoxyacetyl)-, methyl ester
Nombre IUPAC metilo 2-[2-(hidroximetil)-N-(2-metaxiacetil)-6-metilanilinopropanoato
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metalaxyl-hydroxymethyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO5/c1-10-6-5-7-12(8-17)14(10)16(13(18)9-20-3)11(2)15(19)21-4/h5-7,11,17H,8-9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.142