Learn More
Des(2-hidroxipropilo) Gadoteridol, TRC
Código de producto. 30364715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364715 10 mg 10 miligramos
30360847 25 mg 25 miligramos
30357602 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29034010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112188-16-6
Fórmula molecular C14H23GdN4O6
Peso molecular (g/mol) 500.61
Sinónimo [1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetato(3-)-N1,N4,N7,N10,O1,O4,O7]-Gadolinium, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane Gadolinium deriv., 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7-triacetic Acid Gadolinium Complex, Gd-DO 3A
SMILES [O-]C(=O)CN12CC[NH]3CCN4(CC(=O)[O-])CCN(CC(=O)[O-])(CC1)[Gd+3]234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(2-Hydroxypropyl) Gadoteridol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q;+3/p-3
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.0859
Porcentaje de pureza >95%