Learn More
Des[2-[(2-hidroxietil)amino]etilo] mitoxantrona (impureza de mitoxanteona A), TRC
Código de producto. 30136149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136149 5 mg 5 miligramos
30135100 50 mg 50 miligramos
30010164 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2900055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89991-52-6
Fórmula molecular C18 H19 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 357.36
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-, 1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, 1-Amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]anthracene-9,10-dione, 8-Amino-1,4-dihydroxy-5[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-9,10-anthracenedione, Mitoxantrone EP impurity A
Nombre IUPAC 1-amino-5,8-dihidroxi-4-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]antraceno-9,10-diona
SMILES Nc1ccc(NCCNCCO)c2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] amino]anthracene-9,10-dione
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1325