Learn More
Sal de clorhidrato de des-(2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(hidroxiimino)acetaldehído) 3-(clorometil) cefdinir (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des-(2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetaldehyde) 3-(Chloromethyl) Cefdinir Hydrochloride Salt |
| CAS | 223487-89-6 |
| Fórmula molecular | C8H9ClN2O3S . HCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Cefdinir Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9ClN2O3S.ClH/c9-1-3-2-15-7-4(10)6(12)11(7)5(3)8(13)14;/h4,7H,1-2,10H2,(H,13,14);1H/t4-,7-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CCl |
| Nombre IUPAC | ácido (6R,7R)-7-amino-3-(clorometil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 285.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.9789 |