Learn More
Des[2'-(1H-tetrazol-5-il)] 2-Cianolosartán, TRC
Código de producto. 30354112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Unit Size:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30354112 500 mg 500 miligramos
30350699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30354112 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD297670500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114772-55-3
Fórmula molecular C22 H22 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 379.88
Sinónimo 4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]- [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-5-hydroxymethylimidazole, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile
Nombre IUPAC 2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metilfenil]benzonitrilo
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1451