Learn More
Des[2'-(1H-tetrazol-5-il)] 2-Cianolosartán, TRC
Código de producto. 30350699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350699 5 g 5 g
30354112 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2976705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114772-55-3
Fórmula molecular C22 H22 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 379.88
Sinónimo 4'-[[2-butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]- [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 2-Butyl-4-chloro-1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-5-hydroxymethylimidazole, 4'-(2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl-2-carbonitrile
Nombre IUPAC 2-[4-[[2-butil-4-cloro-5-(hidroximetil)imidazol-1-il]metilfenil]benzonitrilo
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1451