Learn More
Des(1-ciclohexanol) Venlafaxina, TRC
Código de producto. 30352029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30352029 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30352029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD288590500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine
CAS 775-33-7
Fórmula molecular C11 H17 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzeneethanamine, 4-methoxy-N,N-dimethyl- (9CI), Phenethylamine, p-methoxy-N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, N,N-Dimethyl-2-(p-anisyl)ethylamine, N,N-Dimethyl-4-methoxyphenethylamine, p-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3
SMILES COc1ccc(CCN(C)C)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina
Peso molecular (g/mol) 179.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.131