Learn More
Des(1-ciclohexanol) Venlafaxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine |
| CAS | 775-33-7 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, 4-methoxy-N,N-dimethyl- (9CI), Phenethylamine, p-methoxy-N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, N,N-Dimethyl-2-(p-anisyl)ethylamine, N,N-Dimethyl-4-methoxyphenethylamine, p-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |