Learn More
Des(1-ciclohexanol) Venlafaxina-d6, TRC
Código de producto. 30360751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360751 25 mg 25 miligramos
30365172 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28859225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330046-00-8
Fórmula molecular C11H11D6NO
Peso molecular (g/mol) 185.3
Sinónimo 4-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6)benzeneethanamine, p-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6) phenethylamine, N,N-(Dimethyl-d6)-2-(p-anisyl)ethylamine, N,N-(Dimethyl-d6)-4-methoxyphenethylamine
SMILES COC1=CC=C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3