Learn More
Des(1-azapanilo)etil bazedoxifeno, TRC
Código de producto. 30134634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134634 100 mg 100 miligramos
30011569 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289720100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104599-10-2
Fórmula molecular C22H19NO3
Peso molecular (g/mol) 345.39
Sinónimo 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-methyl-1H-Indol-5-ol, 1-(4-Hydroxybenzyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2=C(C)C3=CC(O)=CC=C3N2CC4=CC=C(O)C=C4
Specifica
Nombre del producto químico o material Des(1-azepanyl)ethyl Bazedoxifene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19NO3/c1-14-20-12-19(26)10-11-21(20)23(13-15-2-6-17(24)7-3-15)22(14)16-4-8-18(25)9-5-16/h2-12,24-26H,13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1365
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.