Learn More
Des-(1-azabiciclo) meropenem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,5S)-5-[(1S,2R)-1-Carboxy-2-hydroxypropyl]-3-[((3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl)sulfanyl]-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1053703-36-8 |
| Fórmula molecular | C17 H27 N3 O6 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrole-2-acetic acid, 5-carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-2,3-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-, (αS,2S,3R)-, (αS,2S,3R)-5-Carboxy-4-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-2,3-dihydro-α-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methyl-1H-pyrrole-2-acetic acid, Imp. A (EP): (4R,5S)-5-[(1S,2R)-1-Carboxy-2-hydroxypropyl]-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27N3O6S/c1-7-12(11(8(2)21)16(23)24)19-13(17(25)26)14(7)27-9-5-10(18-6-9)15(22)20(3)4/h7-12,18-19,21H,5-6H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H]([C@@H]1NC(=C(S[C@@H]2CN[C@@H](C2)C(=O)N(C)C)[C@@H]1C)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-[(1S,2R)-1-carboxi-2-hidroxipropil]-4-[(3S,5S)-5-(dimetilcarbamoil)pirrolidin-3-il]sulfanil-3-metil-2,3-dihidro-1H-pirrol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 401.478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.162 |