Learn More
Dermorphin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C42H51F3N8O12 |
| Número MDL | MFCD26961119 |
| Peso molecular | 916.89 |
| Clave InChI | MUBFSOVWSMFSSQ-YYEHHWDVSA-N |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CO)C(N)=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(2R)-2-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]propanamido]-N-({[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1S)-1-carbamoyl-2-hydroxyethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]carbamoyl}methyl)-3-phenylpropanamide; trifluoroacetic acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 916.91 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |