Learn More
MedChemExpress Dermorphin
Código de producto. 16419418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16419418 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16419418
Marca: MedChemExpress HYP0244
MedChemExpress Dermorphin is a natural heptapeptide μ-opioid receptor (MOR) agonist found in amphibian skin. Inhibition of neuropathic pain.
Especificaciones
Pureza 98.06%
CAS 77614-16-5
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 802.87 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic)