Learn More
MedChemExpress Dermorphin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.06% |
| CAS | 77614-16-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 802.87 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic) |