Learn More
Dermofungina, TRC
Código de producto. 30136156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136156 10 g 10 g
30133713 50 g 50 g
30007228 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136156 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28193010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-16-5
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 179.6
Sinónimo Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 5-cloroquinolin-8-ol
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxiquine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0138
Porcentaje de pureza >95%