missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dermatopontin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836983 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16836983 20 μL 20 microlitros
16826983 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16836983 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 105371AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dermatopontin is an extracellular matrix protein with possible functions in cell-matrix interactions and matrix assembly. The protein is found in various tissues and many of its tyrosine residues are sulphated. Dermatopontin is postulated to modify the behavior of TGF-beta through interaction with decorin.

Especificaciones

Antígeno Dermatopontin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DPT
N.º de referencia del gen Q07507, Q9QZZ6
Alias de gen Dermatopontin, DPT, TRAMP
Símbolos de los genes Dpt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dermatopontin Fusion Protein Ag0801
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1805, 289178, 56429
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.