Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para dermatofitos (Taplin)
Código de producto. 10737743
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Agar selectivo para dermatofitos (Taplin)
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
10737743 Agar selectivo para dermatofitos (Taplin) 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 10737743 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5087A
This item is not returnable. View return policy
Aísle y diferencie rápidamente los dermatofitos de otros hongos mediante el cambio de color claro en este medio selectivo.
Aísle de forma selectiva y diferencie rápidamente los dermatofitos de otros hongos con el agar selectivo para dermatofitos (Taplin) Thermo Scientific™. El medio contiene cicloheximida, gentamicina y clortetraciclina, las cuales suprimen la flora bacteriana acompañante y además suprimen parcialmente el crecimiento de otras levaduras y hongos. Un cambio de color del medio diferencia los dermatofitos de otros hongos que pueden estar presentes.
Además de los inhibidores selectivos, la cicloheximida, la gentamicina y clortetraciclina, el agar selectivo para dermatofitos según Taplin contiene rojo de fenol como indicador del pH. Un cambio de color de amarillo a rojo indica la actividad proteolítica de la mayoría los dermatofitos y la formación de metabolitos básicos. A diferencia de los dermatofitos típicos, muchos otros hongos forman metabolitos ácidos que no cambian el color del agar. Por lo tanto, es posible diferenciar rápidamente los dermatofitos de otros hongos.
  • Selectivo: la flora bacteriana acompañante se suprime
  • Resultados claros: el cambio de color facilita la diferenciación rápida de los dermatofitos
  • Fácil de usar: comodidad de los medios preparados
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar selectivo para dermatofitos (Taplin)
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.