Learn More
Thermo Scientific™ Medio dermatofito con rojo de fenol
Código de producto. 12952588
Código de producto. 12952588 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO0166A
Aísle de forma selectiva los hongos dermatofitos de las muestras, como pelo, escamas de piel y uñas, con este medio selectivo y listo para usar.
Aísle de forma selectiva hongos dermatofitos de muestras como pelo, escamas de piel y uñas con el medio dermatofito con rojo de fenol Thermo Scientific™ Oxoid™. El pH casi neutro del medio es mejor para el crecimiento de los hongos. El pH ácido que se suele recomendar para suprimir los contaminantes bacterianos se sustituye por la adición de agentes selectivos. El cloranfenicol y la cicloheximida hacen que el medio selectivo para dermatofitos inhiba muchos hongos saprofitos, levaduras y flora bacteriana de la piel1.
Utilice el medio dermatofito con rojo de fenol para el aislamiento de hongos dermatofitos de muestras como pelo, escamas de piel y uñas.
  • Inhibe el crecimiento de contaminantes como los hongos saprófitos, las levaduras y la flora cutánea bacteriana1.
  • El cloranfenicol y la cicloheximida del medio mejoran el aislamiento de los dermatofitos, especialmente cuando el inóculo está muy contaminado2, 3.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo/naranja
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Descripción Medio dermatofito con rojo de fenol
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Agar
Peso de llenado
19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Placas de 10 x 90 mm, envueltas en película
Cantidad 10/paq.