Learn More
Dermatan Sulfato (>90%), TRC
Código de producto. 30135096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135096 25 mg 25 miligramos
30007818 10 mg 10 miligramos
30010193 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28932525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54328-33-5
Sinónimo Chondroitin Sulfate B Sodium Salt, Chondroitin Sulfate Type B Sodium Salt, Dermatan Sulfate Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio (3S,6R)-6-(((2S,5S)-3-acetamido-2-hidroxi-6-(hidroximetil)-5-(sulfonatooxi)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxilato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chondroitin sulfate B sodium salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO15S.2Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t4?,5?,6?,7-,8?,9+,10?,11?,13-,14+;;/m0../s1