Learn More
Ansell Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Código de producto. 11796693 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11796693 9 200 pares
11736693 6 200 pares
11746693 6,5 200 pares
11756693 7 200 pares
12465080 7,5 200 pares
11776693 8 200 pares
11786693 8,5 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11796693 Proveedor Ansell N.º de proveedor 73721090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    501.36€ / 200 pares
    Ahorro 413.64€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Ofrecen la comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural, con la resistencia química mejorada de la composición de neopreno. Libres de proteínas de látex y aceleradores para minimizar las alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas con
  • Fabricados con policloropreno
  • Para entornos controlados no estériles
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores
  • El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
  • El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
  • Agarre de punta de dedo de terracota
  • Sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Material del manguito Neopreno
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 0.65
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200 pares/C.
Resistente a Resistencia química
Serie 73-721