Learn More
Ansell Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMA
Código de producto. 12425080 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12425080 9 200 pares
12475070 6,5 200 pares
12852193 8,5 200 pares
12842193 7,5 200 pares
12405080 8 200 pares
12485070 7 200 pares
12465070 6 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12425080 Proveedor Ansell N.º de proveedor 73711090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.60€
    526.12€ / 200 pares
    Ahorro 263.48€
    33% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El guante estéril técnicamente más avanzado disponible hoy en día. Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
  • Fabricados con policloropreno
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
  • La comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural a un precio igualmente competitivo
  • La composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química.
  • El nuevo puño con reborde evita que el guante se baje y se salga, lo que proporciona una mayor protección.
  • Estéril
  • Disponible para entornos controlados no estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones bacteriológico
Color Verde
Latex Free Sí
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de neopreno
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,89 mil
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200/caja
Resistente a Resistencia química
Serie 73-711