Learn More
Compuestos carbonílicos derivatizados 877 Mezcla 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1019-57-4, 1527-98-6, 1527-96-4, 1589-62-4, 1527-95-3, 1081-15-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL |