Learn More
Derenofylline, MedChemExpress
Descripción
Derenofylline (SLV 320) is a potent, selective and orally active adenosine A1 receptor antagonist, with Ki values of 1 nM, 200 nM and 398 nM for human A1, A3 and A2A receptors respectively. Derenofylline suppresses cardiac fibrosis and attenuates albuminuria without affecting blood pressure in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Derenofylline |
| CAS | 251945-92-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20N4O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SLV 320 |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (810.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1CC[C@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC(C4=CC=CC=C4)=N2)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 308.38 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?