Learn More
Derenofylline, MedChemExpress
Código de producto. 16496208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496208 10 mg 10 miligramos
16438807 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14858
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Derenofylline (SLV 320) is a potent, selective and orally active adenosine A1 receptor antagonist, with Ki values of 1 nM, 200 nM and 398 nM for human A1, A3 and A2A receptors respectively. Derenofylline suppresses cardiac fibrosis and attenuates albuminuria without affecting blood pressure in rats.
Derenofylline (SLV 320) is a potent, selective and orally active adenosine A1 receptor antagonist, with Ki values of 1 nM, 200 nM and 398 nM for human A1, A3 and A2A receptors respectively. Derenofylline suppresses cardiac fibrosis and attenuates albuminuria without affecting blood pressure in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Derenofylline
CAS 251945-92-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H20N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo SLV 320
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (810.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1CC[C@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC(C4=CC=CC=C4)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 308.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.38
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation