Learn More
Deracoxib, Mikromol™
Descripción
Deracoxib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deracoxib |
| CAS | 169590-41-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Deracoxib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide, 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Deracoxib, Deram, Deramaxx, SC 046, SC 46, SC 59046 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c1-26-16-7-2-10(8-13(16)18)15-9-14(17(19)20)22-23(15)11-3-5-12(6-4-11)27(21,24)25/h2-9,17H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMILES | COc1ccc(cc1F)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[3-(difluorometil)-5-(3-fluoro-4-metoxifenil)pirazol-1-il]bencenosulfonamida |
| Mostrar más |