Learn More
Cloruro de dequalinio, Mikromol™
Descripción
Cloruro de dequalinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dequalinium chloride |
| CAS | 522-51-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Dequalinium chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C30 H40 N4 . 2 Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Dequalinium chloride, 1,1'-(decane-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylquinolinium) dichloride, 1,1'-Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis[4-amino-, dichloride, Quinolinium, 1,1'-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride, BADQ 10, BAQD 10, Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Decamine, Decamine (pharmaceutical), Decatylen, Dekadin, Dekamiln, Dekamin, Dequacets, Dequadin, Dequadin chloride, Dequafungen, Dequalinium chloride, Dequavagyn, Dequavet, Efisol, Eriosept, Evazol, Fluomycin N, Grocreme, Ivazil, LDN 0096422, Labosept, NSC 166454, Optipect, Oralgol, Phylletten, Polycidine, Rumilet, Sanoral, Sentril, Sorot |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 1-[10-(4-amino-2-metilquinolin-1-io-1-il)decil]-2-metilquinolin-1-io-4-amina;dicloruro |
| Mostrar más |