Learn More
Dequalinium Chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16474397 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0567
MedChemExpress Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dequalinium Chloride
CAS 522-51-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H40Cl2N4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=[N+](C2=CC=CC=C2C(N)=C1)CCCCCCCCCC[N+](C3=CC=CC=C3C(N)=C4)=C4C.[Cl-].[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 527.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.57
Porcentaje de pureza 96.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation