Learn More
Cloruro de dequalinio, LoGiCal
Código de producto. 30459042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459042 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459042 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1705.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dequalinium chloride
CAS 522-51-0
Nombres de analitos o componentes Dequalinium chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H40 N4 . 2 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dequalinium chloride, 1,1'-(decane-1,10-diyl)bis(4-amino-2-methylquinolinium) dichloride, 1,1'-Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Quinaldinium, 1,1'-decamethylenebis[4-amino-, dichloride, Quinolinium, 1,1'-(1,10-decanediyl)bis[4-amino-2-methyl-, dichloride, BADQ 10, BAQD 10, Decamethylenebis[4-aminoquinaldinium chloride], Decamine, Decamine (pharmaceutical), Decatylen, Dekadin, Dekamiln, Dekamin, Dequacets, Dequadin, Dequadin chloride, Dequafungen, Dequalinium chloride, Dequavagyn, Dequavet, Efisol, Eriosept, Evazol, Fluomycin N, Grocreme, Ivazil, LDN 0096422, Labosept, NSC 166454, Optipect, Oralgol, Phylletten, Polycidine, Rumilet, Sanoral, Sentril, Sorot
Fórmula InChI InChI=1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
Nombre IUPAC 1-[10-(4-amino-2-metilquinolin-1-io-1-il)decil]-2-metilquinolin-1-io-4-amina;dicloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 527.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.263 g/mol