Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Código de producto. 12721098
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
22 mL
60 mL
60 mL
125 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tipo de producto:
Frasco de boca ancha
Frasco de envasado
Frasco de envasado ámbar
Recipiente
Tarro de muestra
Vial
Color:
Transparente
Ámbar
N.º por caja:
6
12
24
72
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
paquete de 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Color N.º por caja unitSize
12721098 60 mL Tarro de muestra Transparente 24 paquete de 24
16204651 4 mL Vial Transparente 72 paquete de 72
15669778 22 mL Vial Transparente 72 paquete de 72
15589475 60 mL Frasco de envasado ámbar Ámbar 24 paquete de 24
15764022 125 mL Tarro de muestra Ámbar 24 paquete de 24
15874747 125 mL Tarro de muestra Transparente 24 paquete de 24
15499014 125 mL Tarro de muestra Transparente 24 paquete de 24
16401581 125 mL Frasco de envasado Ámbar 24 paquete de 24
15763162 250 mL Tarro de muestra Ámbar 24 paquete de 24
15600709 250 mL Frasco de envasado Ámbar 12 paquete de 12
16328657 250 mL Tarro de muestra Transparente 24 paquete de 24
16338657 500 mL Tarro de muestra Transparente 12 paquete de 12
15754022 1000 mL Recipiente Ámbar 12 paquete de 12
15329541 2000 mL Frasco de boca ancha Transparente 6 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12721098 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 13002C/PF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.
Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.Los recipientes de vidrio despirogenados Thermo Scientific™ presentan unos niveles de endotoxinas que no superan los 0,06 UE/ml. Se pueden utilizar en esterilización de terminales, muestreo de agua y almacenamiento de productos.
  • Limpieza y envasado en una sala limpia de clase 100/10
  • Con cada lote se incluye un certificado de análisis
Recomendado para:
Aplicaciones sin endotoxinas
Información sobre pedidos:
Hay disponibles recipientes con certificación adicional de nivel bajo de partículas. Thermo Scientific también ofrece viales de cristal cuyos niveles de endotoxinas no superan los 0,06 EU/ml. Pregunte a su representante de atención al cliente por nuestro servicio de despirogenación con nuestro proceso validado que se realiza en una sala limpia de clase 100. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 mL
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,25 in
Material De cristal
N.º por caja 24
Certificaciones/conformidad Cumple con los niveles de endotoxinas inferiores a 0,06 EU/ml; incluye certificado de análisis
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 47,63 mm
Tipo de producto Tarro de muestra
Altura (imperial) 1,875 in
Revestimiento del tapón PTFE
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 57,15 mm