Learn More
Buerkle™ Tope de profundidad para muestreador
Código de producto. 31188927 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (V4A)
Aluminio
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material
31188927 Acero inoxidable (V4A)
31188867 Aluminio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31188927 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53170015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    170.10€ / paquete de 1
    Ahorro 7.90€
    4% Descuento
En stock
Para que un procedimiento de muestreo sea reproducible, debe realizarse siempre en las mismas condiciones. El tope de profundidad para muestreadores es un accesorio útil para este propósito. El tope de profundidad se fija al muestreador a cualquier altura mediante un tornillo de abrazadera en C.
Esto garantiza que el muestreador penetre hasta la misma profundidad deseada cada vez que se inserta. La profundidad de penetración queda así fijada y puede registrarse con precisión, por ejemplo, en un informe de prueba o en instrucciones de muestreo. El tope de profundidad también puede evitar perforaciones involuntarias durante el muestreo.
  • Permite un muestreo estandarizado y por tanto reproducible.
  • Muy buen efecto de sujeción gracias al tornillo de sujeción en C
  • Disponible para diámetros de 25/50 mm, adecuado para muchas lanzas muestreadoras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto de muestra
Material Acero inoxidable (V4A)