Learn More
Propafenona de despropilamino hidroxi, TRC
Código de producto. 30351452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351452 10 mg 10 miligramos
30360990 50 mg 50 miligramos
30360771 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28863510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91401-73-9
Fórmula molecular C18 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 1-[2-(2,3-dihidroxipropoxi)fenilo]-3-fenilpropano-1-uno
SMILES OCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1362