Learn More
Depropilaminohidroxipropafenona-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Depropylamino Hydroxy Propafenone-d5 |
| CAS | 1346598-59-1 |
| Fórmula molecular | C18H15D5O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[2,3-Dihydroxy(propoxy-d5)]phenyl]-3-phenyl-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2/i12D2,13D2,15D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihidroxipropoxi)fenil]-3-fenilpropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.1675 |