Learn More
Deprodone propionate, MedChemExpress
Código de producto. 16470229
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16470229 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16470229 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00190
MedChemExpress Deprodone propionate (RD20000) is a corticosteroid which is obtained by esterifying with propionic acid the 17-position of the prednisolone skeleton and deoxidating its 21-position.
Deprodone propionate (RD20000) is a corticosteroid which is obtained by esterifying with propionic acid the 17-position of the prednisolone skeleton and deoxidating its 21-position.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deprodone propionate
CAS 20424-00-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo RD20000
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (624.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@](C(C)=O)(CC[C@@]1([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(C=C4)=O)C)([H])[C@@H](O)C2)OC(CC)=O
Peso molecular (g/mol) 400.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.51
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation