Learn More
asecos™ Depósito con puerta corrediza
Código de producto. 17886466 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
264,2 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17886466 264,2 gal cada uno
1 options
Código de producto. 17886466 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36471
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua, con alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis.
  • Con bandeja de cárter integrada
  • Altura interior conveniente para una carga segura y eficiente con una carretilla elevadora o montacargas
  • Bolsillo integrado para acceso por debajo mediante carretillas elevadoras y montacargas
  • Preparado para anclar al suelo (kit de anclaje opcional)
Especificaciones
Color Gris, azul
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Lata de eliminación
Longitud (imperial) 125,98 in
Longitud (métrico) 3200 mm
Anchura (imperial) 125,98 in
Anchura (métrico) 3200 mm
Altura (imperial) 85,43 in.
Altura (métrico) 2170 mm
Fondo (imperial) 68,9 in
Fondo (métrico) 1750 mm
Peso (imperial) 815.7 lb.
Peso (métrico) 370 kg