Learn More
asecos™ Depósito PE con puerta batiente
Código de producto. 17806376 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
264,2 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
17806376 264,2 gal cada uno
1 options
Código de producto. 17806376 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 31858
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El depósito PE con puerta batiente está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y tiene una alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis.
  • Con bandeja de cárter integrada
  • Altura interior conveniente para una carga segura y eficiente con una carretilla elevadora o montacargas
  • Bolsillo integrado para acceso por debajo mediante carretillas elevadoras y montacargas
  • Preparado para anclar al suelo (kit de anclaje opcional)
Especificaciones
Color Carrocería gris, puertas azules.
Capacidad (imperial) 264,2 gal
Capacidad (métrico) 1000 L
Material Polietileno
Tipo Lata de eliminación
Longitud (imperial) 61,42 in
Longitud (métrico) 1560.00 mm
Anchura (imperial) 61,42 in
Anchura (métrico) 1560.00 mm
Altura (imperial) 91,73 in
Altura (métrico) 2330.00 mm
Fondo (imperial) 61,02 in
Fondo (métrico) 1550.00 mm
Peso (imperial) 407.85 lb.
Peso (métrico) 185 kg