Learn More
asecos™ Depósito PE con puerta batiente - Versión Rack de acero
Código de producto. 17816356 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1080,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17816356 1050,00 mm cada uno
17876466 1080,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17816356 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40058
El depósito PE con puerta batiente está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y tiene una alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis.
  • Con bandeja de cárter integrada
  • Bolsillo integrado para acceso por debajo mediante carretillas elevadoras y montacargas
  • Preparado para anclar al suelo (kit de anclaje opcional)
  • Almacenamiento seguro de contenedores pequeños y medianos
  • Estantería con estructura galvanizada y 3 estantes
  • Dimensiones estantes B x D (mm): 900 x 800
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 250 kg
Especificaciones
Color Carrocería gris, puertas azules.
Capacidad (imperial) 64,7 gal
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Lata de eliminación
Longitud (imperial) 44,88 in
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44,88 in
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81,10 in
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41,34 in
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 264.55 lb.
Peso (métrico) 120 kg