Learn More
asecos™ Depósito PE con puerta batiente - Versión Tambor
Código de producto. 17896376 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1080,00 mm
1410,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17896376 1050,00 mm cada uno
17866506 1080,00 mm cada uno
17806416 1410,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17896376 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40057
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El depósito PE con puerta batiente está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y tiene una alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis.
  • Con bandeja de cárter integrada
  • Para la colocación directa de un barril sobre un europalet o el almacenamiento de barriles sobre el medio palet de PE opcional
  • Bolsillo integrado para acceso por debajo mediante carretillas elevadoras y montacargas
  • Preparado para anclar al suelo (kit de anclaje opcional)
Especificaciones
Color Carrocería gris, puertas azules.
Capacidad (imperial) 64,7 gal
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Lata de eliminación
Longitud (imperial) 44,88 in
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44,88 in
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81,10 in
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41,34 in
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 224.87 lb.
Peso (métrico) 102 kg