Learn More
asecos™ Depósito PE con persiana abatible - Versión Rack de acero
Código de producto. 17866356 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1083,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
17866356 1050,00 mm cada uno
17856496 1083,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17866356 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40061
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El Depósito PE con persiana abatible está aprobado para el almacenamiento seguro de contaminantes del agua y tiene una alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis.
  • Con bandeja de cárter integrada
  • Bolsillo integrado para acceso por debajo mediante carretillas elevadoras y montacargas
  • Preparado para anclar al suelo (kit de anclaje opcional)
  • Almacenamiento seguro de contenedores pequeños y medianos
  • Estantería con estructura galvanizada y 3 estantes
  • Dimensiones estantes B x D (mm): 900 x 800
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 250 kg
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 64,7 gal
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Lata de eliminación
Longitud (imperial) 44,88 in
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44,88 in
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81,10 in
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41,34 in
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 264.55 lb.
Peso (métrico) 120 kg