Learn More
Serva Electrophoresis™ DePeX
Código de producto. 11741957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11741957 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11741957 Proveedor Serva Electrophoresis™ N.º de proveedor 1824301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Medio de montaje
Contenido y almacenamiento 15° to 30°C
Volumen (métrico) 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DePeX
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.