Learn More
Melford DEPC
Código de producto. 30018238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018238 5 mL 5 ml
30018237 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018238 Proveedor Melford N.º de proveedor D430605.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Reactivo de modificación de residuos de His y Tyr en proteínas.
Reactivo de modificación de residuos de His y Tyr en proteínas. Inhibidor de nucleasas. El agua tratada con DEPC se utiliza en la manipulación de ARN en el laboratorio para reducir el riesgo de que las ARNasas degraden el ARN.
Especificaciones
CAS 1609-47-8
Fórmula molecular C6H10O5
Cantidad 5 mL