Learn More
Melford DEPC
Descripción
Reactivo de modificación de residuos de His y Tyr en proteínas.
Reactivo de modificación de residuos de His y Tyr en proteínas. Inhibidor de nucleasas. El agua tratada con DEPC se utiliza en la manipulación de ARN en el laboratorio para reducir el riesgo de que las ARNasas degraden el ARN.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1609-47-8 |
| Fórmula molecular | C6H10O5 |
| Cantidad | 25 mL |