Learn More
Desoxiviolaceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deoxyviolacein |
| CAS | 5839-61-2 |
| Fórmula molecular | C20 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (3E)-3-[1,2-Dihydro-5-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-3H-pyrrol-3-ylidene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one2H-Indol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O2/c24-19-13(18-12-6-2-4-8-16(12)22-20(18)25)9-17(23-19)14-10-21-15-7-3-1-5-11(14)15/h1-10,21H,(H,22,25)(H,23,24)/b18-13+ |
| SMILES | O=C1NC(=C/C/1=C/2\C(=O)Nc3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45 |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-[5-(1H-indol-3-il)-2-oxo-1H-pirrol-3-ilideno]-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 327.336 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.101 |