Learn More
Desoxiestreptamina-kanosamídina, TRC
Código de producto. 30005475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005475 50 mg 50 miligramos
17983425 10 mg 10 miligramos
17972025 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26351050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20744-51-8
Fórmula molecular C12 H25 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 323.34
Sinónimo D-Streptamine, 6-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-, Streptamine, 4-O-(3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-, L- (8CI), 6-O-(3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxy-D-streptamine, Antibiotic NK 1012-2, Deoxystreptamine kanosaminide
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-2,3-dihidroxiciclohexil]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,5-diol
SMILES N[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxystreptamine-kanosaminide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25N3O7/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-9(19)6(15)8(18)5(2-16)21-12/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2/t3-,4+,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1693
Porcentaje de pureza >95%