Learn More
Desoxisotalol, TRC
Código de producto. 30367490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367490 10 mg 10 miligramos
30355874 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24555010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16974-42-8
Fórmula molecular C12H20N2O2S
Peso molecular (g/mol) 256.36
Sinónimo Sotalol Impurity A
Nombre IUPAC N-(4-(2-(isopropilamino)etil)fenil)metanosulfonamida
SMILES O=S(NC1=CC=C(CCNC(C)C)C=C1)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxysotalol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N2O2S/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.12