Learn More
Sal sódica de ácido desoxirribonucleico, test de salmón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487059 5 g 5 g
15477059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65753.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-01-2
Fórmula molecular C17H15BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 50000-100000
Número MDL MFCD00130922
Clave InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo SS-DNA
PubChem CID 73904662
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(3-bromofenil)-2-[[2-(4-fluorofenil)acetil]amino]propanoico
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Nombre de nota salmon testes
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,2907
Forma física Sólido