Learn More
Sal sódica de ácido desoxirribonucleico, Fisher BioReagents
Código de producto. 10502955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
10 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 MG
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502955 250 mg Vidrio ámbar 250 MG
11403074 1 g Vidrio ámbar 1 g
10428923 5 g Vidrio ámbar 5 g
11361126 10 g Vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10502955 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2514250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La sal sódica de ácido desoxirribonucleico se utiliza en varias aplicaciones de investigación bioquímica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-01-2
Fórmula molecular C17H15BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 50000-100000
Número MDL MFCD00130922
Clave InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(3-bromofenil)-2-[[2-(4-fluorofenil)acetil]amino]propanoico
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Nombre de nota From Salmon Sperm
Color Blanco
Pérdida por secado 14% max.
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 6000000
Forma física Solid