Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de ácido desoxirribonucleico
Código de producto. 10762012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762012 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10598122 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762012 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 406250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-01-2
Fórmula molecular C17H15BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 50000-100000
Número MDL MFCD00130922
Clave InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo DNA sodium salt
PubChem CID 73904662
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(3-bromofenil)-2-[[2-(4-fluorofenil)acetil]amino]propanoico
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Color De blanco a pardo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 18% max.