Especificaciones
| Color | Blanco |
| Número MDL | MFCD00130918 |
| SMILES | * |
| Nombre IUPAC | Desoxirribonucleasa |
| Peso molecular (g/mol) | 0.00 |
| Cantidad | 10mg |
| Tipo de producto | Desoxirribonucleasa I |
| Formulario | Polvo |